Principaux documents
460850
Sigma-Aldrich
2-Chlorochalcone, predominantly trans
98%
Synonyme(s) :
3-(2-Chlorophenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH=CHCOC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Pf
49-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1\C=C\C(=O)c2ccccc2
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup