Key Documents
460168
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monooleate
average Mn ~460
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn ~460
Indice de réfraction
n20/D 1.465
Point d'ébullition
>260 °C (lit.)
Indice d'acide
3 KOH/g
Indice d'hydroxyle
90 mg KOH/g
Indice d'iode
3
Solubilité
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
Application
Plasticizer, surfactant.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable