Principaux documents
459585
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-(4′-methyl-2-biphenylyl)-2-oxazoline
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H19NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
45-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C3=NC(C)(C)CO3
InChI
1S/C18H19NO/c1-13-8-10-14(11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)17-19-18(2,3)12-20-17/h4-11H,12H2,1-3H3
Clé InChI
JUNZDJNCZJUDRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable