459267
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Cyclopentanediol
98%
Synonyme(s) :
(1S)-trans-1,2-Cyclopentanediol, (1S,2S)-trans-1,2-Cyclopentanediol
About This Item
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +21.0°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
pb
136 °C/21.5 mmHg (lit.)
Pf
47-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[C@H]1CCC[C@@H]1O
Application
Conditionnement