Principaux documents
458732
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2-methyl-1H-inden-1-yl)silane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H24Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Pf
92-99 °C (lit.)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable