Principaux documents
458708
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol Violet sodium salt
Dye content 85 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H13NaO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.36
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 85%
Pf
150 °C (dec.) (lit.)
λmax
444 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1ccc(cc1O)C(=C2\C=CC(=O)C(O)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O