458554
(3S-cis)-(+)-2,3-Dihydro-3-isopropyl-7a-methylpyrrolo[2,1-b]oxazol-5(7aH)-one
98%
About This Item
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +41.0°, c = 1 in chloroform
Pf
46-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H]1CO[C@]2(C)C=CC(=O)N12
InChI
1S/C10H15NO2/c1-7(2)8-6-13-10(3)5-4-9(12)11(8)10/h4-5,7-8H,6H2,1-3H3/t8-,10-/m1/s1
Clé InChI
JOXQDNAGAGXGOK-PSASIEDQSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable