Principaux documents
456861
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenoxyacetonitrile
98%
5 G
34,70 €
25 G
59,40 €
34,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
34,70 €
25 G
59,40 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4OCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
34,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Pf
45-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(OCC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,6H2
Clé InChI
YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of C3-Substituted 4-Azaindoles: An Easy Access to 4-Azamelatonin and Protected 4-Azatryptophan.
Jeanty M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(!8), 7390-7393 (2008)
Novel and selective 5-HT2C/2B receptor antagonists as potential anxiolytic agents: synthesis, quantitative structure-activity relationships, and molecular modeling of substituted 1-(3-pyridylcarbamoyl) indolines.
Bromidge SM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 41(10), 1598-1612 (1998)
Vlachou M, et al.
Heterocycles, 129-132 (2002)