Principaux documents
456810
Sigma-Aldrich
Erbium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.99%
Synonyme(s) :
Erbium iodide, Erbium triiodide
About This Item
Formule linéaire :
ErI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
547.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
anhydrous
Essai
99.99%
Forme
powder
Densité
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Er](I)I
InChI
1S/Er.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
OKVQKDALNLHZLB-UHFFFAOYSA-K