Documents
456470
Sigma-Aldrich
Allylbromodimethylsilane
95%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2Si(CH3)2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Impuretés
<3% diallyldimethylsilane
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
Point d'ébullition
130 °C (lit.)
Densité
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(Br)CC=C
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-4-5-7(2,3)6/h4H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
TXEGFNIHBZYLTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.0 °F
Point d'éclair (°C)
-22.8 °C