456322
2,2,4-Trimethylpentane-d18
98 atom % D
Synonyme(s) :
Isooctane-d18
767,00 €
About This Item
767,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
pb
98-99 °C (lit.)
Pf
-107 °C (lit.)
Densité
0.820 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+18
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7D
Clé InChI
NHTMVDHEPJAVLT-FKVAJJEHSA-N
Conditionnement
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F
Point d'éclair (°C)
-12.00 °C