Principaux documents
455628
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbiphenyl-4,4′-diol
98%
Synonyme(s) :
4,4′-Dihydroxy-3,3′,5,5′-tetramethylbiphenyl
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H2(CH3)2C6H2(CH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.31
Numéro Beilstein :
2053290
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
98%
Pf
222-225 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(cc(C)c1O)-c2cc(C)c(O)c(C)c2
Application
Antioxidant
Conditionnement
Packaged in glass bottles