Principaux documents
454745
Sigma-Aldrich
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
167-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].N#CC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C7H7N2.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,7H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
HEJOROWXIWLCMS-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A one-pot synthesis of substituted pyrido [2, 3-b] indolizines.
Proenca F and Costa M.
Tetrahedron, 67(6), 1071-1075 (2011)