Principaux documents
454605
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-3(2H)-benzofuranone
98%
5 G
391,00 €
391,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
391,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
391,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Pf
82-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc2C(=O)COc12
InChI
1S/C9H8O3/c1-11-8-4-2-3-6-7(10)5-12-9(6)8/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
QSJBSTJSAZCHSA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A practical preparation of 7-methoxy-3 (2H)-benzofuranone.
Bryant, et al.
Synthetic Communications, 25(6), 915-920 (1995)