Principaux documents
454397
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H11P(C6H5)2(O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
168-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=P(C1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3