Principaux documents
453374
Sigma-Aldrich
Trimethyl(1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H24Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
100-101 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=C(C)C(C)(C(C)=C1C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H24Si/c1-9-10(2)12(4)13(5,11(9)3)14(6,7)8/h1-8H3
Clé InChI
WNTWQEUDFDAMBF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup