Principaux documents
452866
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
97%
Synonyme(s) :
2-Fluoro-m-xylene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
147-148 °C (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C)c1F
InChI
1S/C8H9F/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Exploring Trifluoromethylation Reactions at Nickel: A Structural and Reactivity Study.
Dubinina GG, et al.
Organometallics, 27(15), 3933-3938 (2008)
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 50, 1075-1075 (1995)
Synthesis of an alkylthio-substituted dibenz [a, j] anthracene with improved solubility via the oxidative photocyclization of 1, 3-distyrylbenzene derivatives.
Toyoshima T, et al.
Tetrahedron, 69(7), 1904-1911 (2013)