Principaux documents
452793
Sigma-Aldrich
Diethoxymethyloctadecylsilane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17Si(OC2H5)2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.73
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
197 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OCC)OCC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter