451991
2-Amino-4,5-dimethyl-3-furancarbonitrile
95%
About This Item
Pureté
95%
Pf
163-169 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1oc(N)c(C#N)c1C
InChI
1S/C7H8N2O/c1-4-5(2)10-7(9)6(4)3-8/h9H2,1-2H3
Clé InChI
ACHDPRAJHGRGDC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable