451908
Sodium mercury amalgam
beads, ≥99.9% trace metals basis, Na 5 %
Synonyme(s) :
Sodium amalgam
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
beads
Composition
Na, 5%
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Chaîne SMILES
[Na].[Hg]
InChI
1S/Hg.Na
Clé InChI
MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for:
- Ionic liquid based sodium ion conducting gel polymer electrolytes
- Dehalogenation agent for the room-temperature synthesis of carbonaceous films
- Plant-scaled method for preparation of deuterium-depleted water
- Investigations of solvent effects on desulfonylation of polyethylene glycol-substituted aryl alkyl sulfones
Catalyst for synthesis of selectively benzylated Me α-D-glucopyranosides
Reagent for reduction of RDX for functionalization for forensic analysis
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)