Principaux documents
451312
Sigma-Aldrich
Terbium(III) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Terbium trichloride hydrate
About This Item
Formule linéaire :
TbCl3·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.28 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: terbium
Pf
145-149 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Tb/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
NSQQJKRSNPOIDS-UHFFFAOYSA-K
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable