Principaux documents
451215
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Praseodymium chloride, Praseodymium trichloride
About This Item
Formule linéaire :
PrCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
beads
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
786 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable