Principaux documents
451207
Sigma-Aldrich
Potassium tetrachloroaluminate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
KAlCl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pf
253-255 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K].Cl[Al](Cl)(Cl)Cl