Principaux documents
449784
Sigma-Aldrich
Erbium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Erbium bromide, Erbium tribromide
About This Item
Formule linéaire :
ErBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: erbium
Pf
923 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Er](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Er/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
GZTUDAKVGXUNIM-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable