Principaux documents
449040
Sigma-Aldrich
1,3-Dioxepane
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pression de vapeur
17 mmHg ( 20 °C)
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
pb
119 °C (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCOCOC1