Principaux documents
448591
Sigma-Aldrich
Decyltrichlorosilane
97%
Synonyme(s) :
Trichlorodecylsilane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9SiCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
135 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter