Principaux documents
447773
Sigma-Aldrich
5-(2-Nitrophenyl)-2-furoic acid
97%
Synonyme(s) :
5-(2-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
216-219 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-6-5-9(17-10)7-3-1-2-4-8(7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
Clé InChI
XUFDYUSOQQYQRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of 4H-furo[3,2-b]indole derivatives. III. Preparation of 4H-furo[3,2-b]indole-2-carboxylic acid derivatives
Tanaka A, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 16(4), 785-788 null