447463
Methyl 11-bromoundecanoate
95%
Synonyme(s) :
11-Bromoundecanoic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C/0.04 mmHg (lit.)
Densité
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H23BrO2/c1-15-12(14)10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13/h2-11H2,1H3
Clé InChI
HFNPVFKUZYCDIB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Methyl 11-(2,5-dibromophenoxy)undecanoate, which is employed as a precursor to prepare acetylenic cyclophanes.
- Methyl 11-[(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]undecanoate, a key intermediate applicable in the synthesis of emmyguyacins side chain.
- Betain derivatives of 11-bromoundecanoic acid, as potential microbial agents.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves