Principaux documents
447161
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
99%
Synonyme(s) :
(S)-Glycerol 1-benzyl ether, 1-Benzyl-sn-glycerol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Beilstein:
2415534
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −4.7°, c = 20 in chloroform
pb
261 °C (lit.)
Pf
24-26 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m0/s1
Clé InChI
LWCIBYRXSHRIAP-JTQLQIEISA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup