446602
2,3-Dibromohexane, mixture of diastereomers
98%
About This Item
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
90 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC(Br)C(C)Br
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup