Key Documents
446351
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]piperidine
97%
Synonyme(s) :
(S)-1-Methyl-2-(piperidinomethyl)pyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H22N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.31
Numéro Beilstein :
4242955
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −69°, c = 0.5 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
121-123 °C/22 mmHg (lit.)
Densité
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CCC[C@H]1CN2CCCCC2
InChI
1S/C11H22N2/c1-12-7-5-6-11(12)10-13-8-3-2-4-9-13/h11H,2-10H2,1H3/t11-/m0/s1
Clé InChI
VCVPSRADUBPOKJ-NSHDSACASA-N
Application
Useful chiral ligand for catalytic asymmetric aldol reactions. Mukaiyama, T.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aldrichimica Acta, 29, 59-59 (1996)