Principaux documents
446300
Sigma-Aldrich
2-Phenylindene
97%
5 G
230,00 €
230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
230,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
157-161 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
C1c2ccccc2C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H12/c1-2-6-12(7-3-1)15-10-13-8-4-5-9-14(13)11-15/h1-10H,11H2
Clé InChI
BSBXLZYWGGAVHD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A Convenient Synthesis of 2-Phenylindene.
Jayamani M and Pillai CN.
Synthetic Communications, 15(6), 535-542 (1985)
Observation of intramolecular vibrational redistribution and vibrational cooling in S 1 trans-stilbene and 2-phenylindene in solution.
Qian J, et al.
Chemical Physics Letters, 233(1), 9-15 (1995)
Chemical behavior of o-bis (phenylethynyl) benzene toward some electrophilic and nucleophilic reagents.
Whitlock Jr HW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 34(4), 879-886 (1969)
Ozonolyses of 1, 2-diphenyl-and 2-phenylindene.
Sugimoto T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(1), 135-141 (1993)
Christian Müller et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(15), 5017-5031 (2006-04-14)
We investigated the spectroscopy of the first excited singlet electronic state S1 of 2-phenylindene using both fluorescence excitation spectroscopy and resonantly enhanced multiphoton ionization spectroscopy. Moreover, we investigated the dynamics of the S1 state by determining state-selective fluorescence lifetimes up