Principaux documents
444774
Sigma-Aldrich
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
97%
5 ML
75,70 €
25 ML
218,00 €
75,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
75,70 €
25 ML
218,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4OSi(CH3)2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
pb
137 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3
Clé InChI
DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Jin Hee Ahn et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(15), 1941-1946 (2002-07-13)
A new series of 1,2-naphthoquinone derivatives was synthesized by various synthetic methods and evaluated for their ability to inhibit protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B). 1,2-Naphthoquinone derivatives with substituent at R(4) position showed submicromolar inhibitory activity, and compound 24 demonstrated 10-