Principaux documents
444103
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dysprosium perchlorate (Dy(ClO4 )3 ), Dysprosium triperchlorate
About This Item
Formule linéaire :
Dy(ClO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Concentration
40 wt. % in H2O
Densité
1.476 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Dy+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Dy/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
QNDHOIIJUAAORW-UHFFFAOYSA-K