Principaux documents
443972
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,5-difluorobenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
126-128 °C (lit.)
Densité
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(F)c(Cl)c1
Application
Used for the synthesis of fluorocyclohexadienes by electrochemical fluorination.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
J. Appl. Electrochem., 25, 651-651 (1995)