442712
Lithium iron(III) oxide
95%
Synonyme(s) :
Battery_Electrode_Material_Cathode, Lithium ferrite
156,00 €
About This Item
156,00 €
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
powder
Poids mol.
Mw 94.78 g/mol
Composition
LiFeO2
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille des particules
<1 μm
Densité
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Li+].[O-][Fe]=O
InChI
1S/Fe.Li.2O/q;+1;;-1
Clé InChI
JXGGISJJMPYXGJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.