441910
6-Bromo-2-benzothiazolinone
98%
About This Item
Essai
98%
Pf
229-233 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C7H4BrNOS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable