Key Documents
441724
Sigma-Aldrich
1,3,4,6-Tetrakis(butoxymethyl)glycoluril
average Mn 550, technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H46N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Qualité
technical grade
Poids mol.
average Mn 550
Indice de réfraction
n20/D 1.4788 (lit.)
Gardner-Holdt
22.7-36.2 stokes(25 °C)(lit.)
Point d'ébullition
>204 °C (lit.)
Solubilité
polar organic solvents: soluble
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
Cross-linking agent.
Cross-linking agent for water- or solvent-based alkyd, epoxy, epoxy ester, polyester and vinyl polymers used in coatings, enamels and primers.
Caractéristiques et avantages
Improves adhesion of cured films, increases corrosion resistance and flexibility. Requires strong acid cross-linking catalyst. Low tendency to self-condense.