Documents
44089
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(2-Cl-Z)-PAM resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-L-lysine bound to PAM resin
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Ampleur du marquage
~0.6 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Température de stockage
2-8°C