440663
4-(2-Chloroacetamido)benzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
264 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(NC(=O)CCl)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO3/c10-5-8(12)11-7-3-1-6(2-4-7)9(13)14/h1-4H,5H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
FNXAWVZXABMYRM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable