Principaux documents
440329
Sigma-Aldrich
Butyl (S)-(−)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
98%
Synonyme(s) :
Butyl L-pyroglutamate
5 ML
37,10 €
37,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
37,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
37,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −13°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
pb
180 °C/6.5 mmHg (lit.)
Densité
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-2-3-6-13-9(12)7-4-5-8(11)10-7/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Clé InChI
QBBAJUQOYIURHA-ZETCQYMHSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter