Key Documents
439711
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Neodymium tribromide
About This Item
Formule linéaire :
NdBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: neodymium
Pf
684 °C (lit.)
Densité
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Nd](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable