Key Documents
439622
Sigma-Aldrich
Thulium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
TmI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
549.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES 
I[Tm](I)I