Principaux documents
438944
Sigma-Aldrich
1-(2-Naphthoyl)imidazole
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Beilstein:
5431262
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
95%
Pf
74-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(c1ccc2ccccc2c1)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14(16-8-7-15-10-16)13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-10H
Clé InChI
FEYNPDBWOXBMOB-UHFFFAOYSA-N