Principaux documents
438812
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H11NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
95-96 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cccn1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-10(14)12-8-5-9-13(12)17(15,16)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3
Clé InChI
HJDMXZKPGSYRAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable