438618
3-Cyano-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=C(C#N)C(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO2/c1-7-8-4-2-3-5-10(8)14-11(13)9(7)6-12/h2-5H,1H3
Clé InChI
FFBLBFMTKGSSPY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable