Principaux documents
438235
Sigma-Aldrich
Hydroxylammonium nitrate solution
24 wt. % in H2O, 99.999%
About This Item
Formule linéaire :
H2NOH · HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99.999%
Forme
liquid
Concentration
24 wt. % in H2O
Densité
1.118 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
NO.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3NO/c2-1(3)4;1-2/h(H,2,3,4);2H,1H2
Clé InChI
NILJXUMQIIUAFY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Bone marrow
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable