Principaux documents
436496
Sigma-Aldrich
N,N′-Dithiobisphthalimide
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H8N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
95%
Pf
225-229 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1N(SSN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
Conditionnement
Packaged in glass bottles