Principaux documents
436461
Sigma-Aldrich
Trimethyl cis,cis-1,3,5-tripropyl-1,3,5-cyclohexanetricarboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H36O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
114-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC[C@]1(C[C@@](CCC)(C[C@@](CCC)(C1)C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable