Principaux documents
436275
Sigma-Aldrich
Samarium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
98%
About This Item
Formule linéaire :
Sm(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
700.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Sm](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable